17-283
Zestaw do testu aktywacji Rac1
Non-radioactive Rac1 Activation Assay Kit can be used to precipitate Rac1-GTP from cell lysates & detection by a Rac1 specific monoclonal antibody.
Synonim(y):
Zestaw aktywności Rac1, Zestaw do testu aktywacji, Zestaw testowy Rac1
Wybierz wielkość
4370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
4370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... RAC1(5879)
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Rac/cdc42 Assay Reagent (PAK1 PBD, agarose) (Cat.# 14-325)
Jakość
Powiązanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1