Przejdź do
05-389-AF488
Przeciwciało anty-Rac1, klon 23A8, koniugat Alexa ™ 488
clone 23A8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Związany z Ras substrat 1 toksyny botulinowej C3, białko genu 5 indukującego migrację komórek, białko podobne do Ras TC25, p21-Rac1, Rac1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
23A8, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
1830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
23A8, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAC1(5879)
General description
Związany z Ras substrat toksyny botulinowej C3 1 (UniProt P63000; znany również jako białko genu 5 indukującego migrację komórek, p21-Rac1, Rac-1, białko podobne do Ras TC25, TC-25) jest kodowany przez gen RAC1 (znany również jako TC25) (ORF MIG5; Gene ID 5879) u człowieka. Rac1, RhoA i Cdc42 (odpowiednio UniProt P63000, P61586 i P60953) należą do najbardziej zbadanej rodziny małych GTPaz Rho, które są zaangażowane w wiele różnych funkcji komórkowych, w tym polaryzację komórek, transport pęcherzykowy i cykl komórkowy poprzez regulację wewnątrzkomórkowej dynamiki aktyny. U ssaków rodzina Rho składa się z 22 członków, których można dalej podzielić na podrodzinę Rac (Rac1, Rac2, Rac3 i RhoG), podrodzinę Cdc42 (Cdc42, TC10, TCL, Chip i Wrch-1), podrodzinę RhoA (RhoA, RhoB i RhoC) oraz inne Rho-GTPazy (RhoE/Rnd3, RhoH/TTF, Rif, RhoBTB1, RhoBTB2, Miro-1, Miro-2, RhoD, Rnd1 i Rnd2). Według doniesień Akt negatywnie reguluje kinazę mieszanej linii 3 (MLK3) poprzez fosforylację Rac1 w Ser71.
~21 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko zawierające pełną długość ludzkiego Rac.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Rac1 w komórkach NIH/3T3.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-389) nadaje się również do aplikacji Western blotting, immunohistochemii i immunoprecypitacji.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
To przeciwciało anty-Rac1, klon 23A8, koniugat Alexa Fluor™ 488 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania Rac1.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Rac1; Silna preferencja Rac1 z niewielką reaktywnością krzyżową Rac2.
Physical form
Oczyszczone białko G
Oczyszczony koniugat przeciwciał mysich w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Rac1 in A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)