17-10263
ChIPAb+ JMJD6 - przeciwciało z walidacją ChIP i zestaw starterów
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
JMJD, jumonji domain containing 6, Phosphatidylserine receptor, Lysyl-hydroxylase JMJD6, Jumonji domain-containing protein 6, JmjC domain-containing protein 6, Peptide-lysine 5-dioxygenase JMJD6, Histone arginine demethylase JMJD63, Protein PTDSR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
Xenopus (based on 100% sequence homology)
producent / nazwa handlowa
ChIPAb+
Upstate®
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Zestaw ChIPAb+JMJD1C zawiera przeciwciało JMJD1C, normalną króliczą IgG i startery kontrolne, które amplifikują region 110 bp starterów ChIP, ludzkiej β-globiny. JMJD1C i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z JMJD1C.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 1,4 µg normalnej króliczej IgG lub anty-JMJD6 i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610). Pomyślną immunoprecypitację fragmentów DNA związanych z JMJD6 zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP, ludzkiej β-globiny jako locus pozytywnego i starterów promotora β-aktyny jako locus negatywnego. (Rysunek 2). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Ekstrakt jądrowy HeLa został rozdzielony przez elektroforezę, przeniesiony na membranę PVDF i sondowany anty-JJD6 (1 µg/ml). Białka wizualizowano przy użyciu Donkey Anti-Rabbit IgG sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje JMJD6 (~46 kDa). (Rysunek 3).
Analiza immunocytochemiczna:
Reprezentatywne dane partii.
Konfokalna analiza fluorescencyjna komórek A431, HeLa przy użyciu Anti-JMJD6 (czerwony). Filamenty aktyny zostały wyznakowane barwnikiem Alexa Fluor 488.
Phalloidin (zielony). Jądro jest wybarwione DAPI (niebieski). To przeciwciało pozytywnie wybarwia jądro. (Rysunek 4).
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Opakowanie
Jakość
Representative lot data.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 1.4 µg of either Normal Rabbit IgG or Anti-JMJD6 and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610). Successful immunoprecipitation of JMJD6 associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, human β-globin (Figure 1).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Stężenie: 0,7 mg/ml
Normalne królicze IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg króliczych IgG w 125 µl buforu do przechowywania zawierającego 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, ludzka β-globina. Jedna fiolka zawierająca 75 μL każdego primera (5 μM) specyficznego dla ludzkiego promotora β-globiny. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Przechowywanie i stabilność
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Zawiera normalną króliczą IgG i startery specyficzne dla ludzkiej β-globiny.