Kluczowe dokumenty
166508
Millipore
SDA - ICR 90mm 20 P
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
pH
7.3 ( in water)
Poziom jakości
Zastosowanie
Environmental monitoring for isolators & clean rooms, Active or passive air monitoring, Personnel monitoring (fingerprint)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2