Key Documents
165300
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid
Synonim(y):
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid, L-AP4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
dilute aqueous base: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/p-2/t3-/m0/s1
Klucz InChI
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-L
Opis ogólny
Phosphonic acid analog of L-glutamic acid. A selective group III metabotropic glutamate receptor agonist. Also a potent, pathway-specific synaptic depressant.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Inne uwagi
Pin, J.-P., and Duvoisin, R. 1995. Neuropharmacology 34, 1.
Saugstad, J.A., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 45, 367.
Tones, M.A., et al. 1995. NeuroReport 7, 117.
Schoepp, D.D. 1994. Neurochem. Int. 24, 439.
Nakanishi, S. 1992. Science 258, 597.
Tanabe, Y., et al. 1992. Neuron 8, 169.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3