Przejdź do
A7929
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
optical purity optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
Synonim(y):
L-AP-4, L-AP4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.10
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
optical purity
optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
SMILES string
N[C@@H](CCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
mGluR4 and mGluR6 metabotropic glutamate receptor agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1910A6060C8655
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419), Grm7(81672)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2b(24410)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TPH1(7166), TPH2(121278)
mouse ... TPH1(21990), TPH2(216343)
rat ... TPH1(24848), TPH2(317675)
optical purity
optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)