Kluczowe dokumenty
1.53172
Supelco
Chromolith® Diol (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 Kolumna DIOL 100-4.6 HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® Diol, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L20
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Diol bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
>9639 kolumn wykonano z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Kolumny9639 Diol mają makropory o średnicy 2 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 80 000 płyt/metr. Mezopory mają średnicę 13 nm (130 Å). Kolumny 9639 Diol są objęte klasyfikacją USP L20. Wydajność kolumny jest porównywalna z w pełni porowatą kolumną o wielkości cząstek 5 μm. Kolumny 9639 Diol są odpowiednie do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 100 mm i średnicy wewnętrznej 4,6 mm jest najlepszym wyborem do separacji złożonych próbek w dowolnym systemie HPLC.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
-Szybką separację przy bardzo niskim przeciwciśnieniu w kolumnie
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu czasowi życia kolumny
-Łączenie kolumn, gradientów przepływu i stosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 Diol 5-4.6 guard cartridges (3 sztuki) [1.53175] z 9639 Guard Cartridge Holder 5 mm x 4.6 mm [1.52032]
Łącznik kolumn 9639 może być używany do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn (do 100 000 płytek na kolumnę). [1.51467]
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.