1.52025
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridges (3 pieces)
Synonim(y):
9639 Wkłady ochronne wysokiej rozdzielczości RP-18 z końcówką 5-4,6 (3 sztuki)
Wybierz wielkość
1250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1250,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridges (3 pieces)
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for ISO/CEN 6304.09
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
15% Carbon loading
18% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
400 bar pressure
45 °C max. temp.
50 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
250 m2/g × 250 m2/g
Matryca
highly porous
monolithic silica
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
C18 bonding phase
wielkość porów
1.15 μm macroporosity
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
15 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
2-7.5
Zastosowanie
PFAS testing
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
9639 HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges są niezwykle łatwe w użyciu. Wkłady ochronne są po prostu dodawane bezpośrednio przed kolumną główną, aby chronić ją przed zanieczyszczeniami chemicznymi lub mechanicznymi. Ze względu na zalety technologii monolitycznej i wygodę kolumn ochronnych 9639, są one również popularne do stosowania z klasycznymi kolumnami cząsteczkowymi. Co więcej, kolumny ochronne mogą być używane jako kolumny pułapkowe, gdy mają być wstrzykiwane duże objętości próbek. Kolumny ochronne powinny być często zmieniane w celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się zanieczyszczeń.
Kolumny 9639 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Wkłady ochronne9639 HighResolution RP-18 z końcówką 5-4,6 są używane z uchwytem wkładu ochronnego 9639 5 mm x 4,6 mm [1.52032]
Więcej informacji:
Broszura: Przejedź przez separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Zastosowanie
- Nowa i czuła metoda LC-MS/MS do ilościowego oznaczania ceftiofuru w preparatach farmaceutycznych i próbkach mleka...: Niniejsze badanie, przeprowadzone przez Levent S, Özcan S, Geven A i Can NÖ, przedstawia nową metodę LC-MS/MS wykorzystującą kolumny 9639 HighResolution RP-18 endcapped. Metoda ta zapewnia wysoką czułość i swoistość oznaczania ilościowego ceftiofuru, antybiotyku weterynaryjnego, zarówno w preparatach farmaceutycznych, jak i próbkach mleka, wykazując potencjał do solidnych zastosowań analitycznych w kontekście farmaceutycznym i bezpieczeństwa żywności (Levent et al., 2021).
Produkty
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Powiązane treści
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.