1.52358
Chromolith® WP 300 Protein A (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 25 mm × 2 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 WP 300 Białko A 25-2 Kolumna do HPLC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® WP 300 Protein A, L × I.D. 25 mm × 2 mm HPLC column
Poziom jakości
Właściwości
endcapped: no
Parametry
2-45 °C temp. range
200 bar pressure
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
25 mm × 2 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Protein A bonding phase
wielkość porów
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
pH robocze
1.5-7.5
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
9639 Kolumny WP 300 Protein A, 25-2 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Kluczowe korzyści:
- Szybkie i dokładne oznaczanie miana w szerokim zakresie objętości iniekcji
- Stała skuteczność wiązania nawet przy wysokich prędkościach przepływu
- Wydłużona żywotność kolumny
Więcej informacji:
Ulotka: Rapid and Robust Antibody Quantitation - 9639 WP 300 Protein A HPLC columns
Brochure: Race through your Separations on Any System. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Produkty
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Powiązane treści
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy