Kluczowe dokumenty
1.52352
Supelco
Chromolith® WP 300 Epoxy (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 25 mm × 2 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 WP 300 Epoxy 25 mm x 2 mm Kolumna HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® WP 300 Epoxy, L × I.D. 25 mm × 2 mm HPLC column
Materiały
PEEK
Poziom jakości
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 1 unit
zakres etykietowania
5.5% Carbon loading
Parametry
2-60 °C temp. range
200 bar pressure
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
25 mm × 2 mm
powierzchnia
120 m2/g
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Epoxy bonding phase
wielkość porów
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
1.5-7.5
metoda separacji
affinity
Opis ogólny
Kolumny 9639 WP 300 Epoxy są specjalnie zaprojektowane do immobilizacji ligandów i ich późniejszego zastosowania w HPLC. Unikalna bimodalna struktura porów monolitów krzemionkowych umożliwia wydajne sprzęganie niezależnie od wielkości cząsteczki. Szersze mezopory umożliwiają również wykorzystanie białek i przeciwciał zarówno jako ligandu unieruchomionego na kolumnie, jak i późniejszego analitu oddzielonego przez unieruchomioną kolumnę.
Potencjalne zastosowania: dołącz trypsynę, aby uzyskać reaktor do trawienia białek w kolumnie HPLC; dołącz białko i zmierz interakcję innego białka z dołączonym; dołącz dowolny selektor chiralny, aby uzyskać kolumnę chiralną; dołącz dowolny ligand powinowactwa, aby uzyskać niestandardową kolumnę powinowactwa itp.
Kolumny 9639 WP 300 Epoxy 25-2 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Kluczowe korzyści:
-Łatwa do przeprowadzenia immobilizacja ligandu otwiera nieograniczone możliwości dostosowywania
-Format monolityczny pozwala na wysokie prędkości przepływu przy niskim ciśnieniu wstecznym, umożliwiając wysoką przepustowość
-Wąska średnica wewnętrzna kolumny. zapewnia lepszą wydajność i kompatybilność z MS
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Ulotka: Stwórz własną chemię kolumn - 9639 WP 300 Epoxy 2 mm I.D. Kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy