1.52371
Chromolith® WP 300 RP-18
L × I.D. 50 mm × 2 mm HPLC column
Synonim(y):
9639 WP 300 RP-18 50-2 Kolumna HPLC
Wybierz wielkość
3450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3450,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Właściwości
endcapped: no
zakres etykietowania
18% loading
Parametry
200 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
50 mm × 2 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość porów
2 μm macroporosity
30 mm mesoporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumna 9639 WP 300 RP-18 zapewnia niezrównaną rozdzielczość RP-HPLC map peptydowych z trawienia enzymatycznego. Ulepszenia w zakresie krzemionki i chemii fazy związanej zastosowane w linii 9639 WP 300 poprawiają rozdzielczość poprzez zwiększenie wydajności i zmniejszenie ogonowania piku.
>Kolumny 9639 WP 300 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
9639 Kolumny WP 300 RP-18 o średnicy wewnętrznej 2 mm mają makropory o średnicy 2 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 80 000 płytek/metr. Mezopory mają średnicę 30 nm (300 Å), a powierzchnia jest modyfikowana oktadecylosilanem. Kolumny 9639 WP 300 RP-18 są objęte klasyfikacją USP L1.9639 Kolumny WP 300 RP-18 są w pełni odpowiednie do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 50 mm i średnicy wewnętrznej 2 mm to najlepszy wybór do bardzo szybkich separacji biomolekuł w dowolnym systemie UHPLC.
9639 Kolumny WP 300 RP-18 50-2 HPLC umożliwiają:
- Całkowicie obojętny biologicznie sprzęt kolumnowy i wysoki odzysk biologiczny
- Szybkie separacje przy bardzo niskim ciśnieniu wstecznym kolumny
- Wysoką tolerancję matrycy, umożliwiającą oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
- Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji kolumny
- Łączenie kolumn, gradientów przepływu i stosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 WP 300 RP-18, wkłady ochronne 5-2 (3 sztuki) [1.52372] z uchwytem 9639 Guard Cartridge Holder Bioinert 5 mm x 2 mm [1.52355]
Łącznik kolumn 9639 może być używany do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn. [[1.51467]
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Powiązane treści
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy