1.51014
Purospher® STAR Phenyl (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Synonim(y):
Purospher® STAR Phenyl (2µm) Hibar® HR 100-2.1
Wybierz wielkość
3610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3610,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Purospher® STAR Phenyl (2 µm), L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12.5% Carbon loading
Parametry
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Phenyl bonding phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications