1.46804
Vegetable Peptone Agar – 90mm ICR+ Settle Plates
with Lecithin, Tween®, Histidine and sodium thiosulfate for environmental monitoring (Isolator and Clean room)- 30 mL
Synonim(y):
Vegetable Peptone Agar with neutralizers
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
non-compendial
sterylność
sterile; irradiated
Postać
plate (ready to use culture media)
solid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
skład
Vegetable Peptone Agar neutralizers: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
opakowanie
triple packed of
Średnica
90 mm
pH
7.1-7.5
Zastosowanie
air monitoring
environmental
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
molds
yeasts
Powiązane treści
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych