Kluczowe dokumenty
1.46767
Millipore
ReadyPlate 55 Agar z cetrymidem i kwasem nalidyksowym
To detect Pseudomonas aeruginosa, diam. 55 mm, box of 20 plates
Wybierz wielkość
20 EA
188,00 zł
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
188,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
agency
ISO 16266
Poziom jakości
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
box of 20 plates
producent / nazwa handlowa
ReadyPlate
Średnica
55 mm
Zastosowanie
filtration
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Pseudomonas aeruginosa
Opis ogólny
ReadyPlate 55 agar plates are stackable specially designed plates that helps increase the safety during handling, transport, incubation and comes in a lockable format. ReadyPlate 55 agar plates come with a diameter of 55 mm. Cetrimide Nalidixic acid Agar is used for the isolation and enumeration of Pseudomonas aeruginosa from food and water samples. Gelatine peptone and Casein hydrolysate provides amino acids and other complex nitrogenous substances. In the presence of Cetrimide (a selective agent which acts as a quaternary ammonium cationic detergent), bacterial cells growth other than P. aeruginosa is inhibited due to the release of nitrogen and phosphorous. Nalidixic acid present in the supplement also improves the inhibition of the accompanying microbial flora. The amount of potassium sulphate and magnesium chloride enhances the pigment production of Pseudomonas aeruginosa.
Zastosowanie
ReadyPlate 55 Cetrimide Nalidixic acid Agar is used for the isolation and enumeration of Pseudomonas aeruginosa by membrane filtration method of water.
Informacje prawne
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.