Merck
1.46763
Agar do liczenia płytek ReadyPlate 55
ReadyPlate, diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for aerobic bacteria
Synonim(y):
Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar, PCA, Standard Methods Agar
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO
Quality Segment
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
diam.
55 mm
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total count)
General description
Zastosowanie: Oznaczanie całkowitej liczby bakterii tlenowych, Metoda filtracji membranowej
Opakowanie: Płytka 55 mm (20 płytek w pudełku)
Synonim: Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar, Standard Methods Agar, PCA
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Nowe normy mikrobiologiczne dla soków owocowych koncentrują się na wykrywaniu Alicyclobacillus spp. przy użyciu bulionu BAT i agaru.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146763002004054839166082