Kluczowe dokumenty
1.46403
Millipore
Buffered Peptone Water
ReadyTube®, ISO 6887, ISO 6579, bottle capacity 1 L, bottle filling volume 1 L, closure type, Blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonim(y):
BPW, woda peptonowa (zbuforowana), ReadyTube® Buforowana woda peptonowa
Wybierz wielkość
6 PKG
403,00 zł
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 PKG
403,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
agency
ISO 6579
ISO 6887
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
box of 6 bottles
producent / nazwa handlowa
ReadyTube®
pojemność butelki
1 L
bottle filling volume
1 L
pojemność
1000 mL
pH
7.0 ( in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
Salmonella spp.
Opis ogólny
ReadyTube® is ready to use media to provide the highest level of quality and testing confidence for improving accuracy and significantly reducing the risk of false results. ReadyTube® buffered peptone water is a pre-enrichment medium designed to help the recovery of sub-lethally damaged Salmonellae before transfer to a selective medium. This pre-enrichment medium is free from inhibitors and is well buffered and provides conditions for resuscitation of the cells that have been injured by processes of food preservation. The media contains Peptone including an enzymatic digest of casein as a source of carbon, nitrogen, vitamins, and minerals. Sodium chloride maintains the osmotic balance and phosphates buffer the medium. The broth is rich in nutrients and produces high resuscitation rates for sub-lethally injured bacteria and supports intense growth.
Zastosowanie
ReadyTube® buffered peptone water is used in preliminary non-selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae such as Salmonella and Cronobacter, from food, animal feed, water and as diluent for sample preparation.
Informacje prawne
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.