Key Documents
1.46256
Millipore
Standard I Nutrient Agar
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
Postać
solid
Właściwości
ready-to-use
pH
7.4 ( in H2O)
Zastosowanie
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2