Kluczowe dokumenty
14-462-M
Sigma-Aldrich
Białko Rsk3, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant full-length, human RSK3, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
10 μG
2310,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
2310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2310,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
2310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 87 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-końcowa rekombinowana ludzka RSK3 o pełnej długości znakowana His6
Źródło produktu: ekspresja w komórkach owadów Sf21
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Rsk3
Target Sub-Family: AGC
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-462M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of the MAPKAP Kinase 2 substrate peptide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany