Kluczowe dokumenty
138000
Sigma-Aldrich
Inhibitor oksydazy D-aminokwasów
The D-Amino Acid Oxidase Inhibitor, also referenced under CAS 39793-31-2, controls the biological activity of D-Amino Acid Oxidase.
Synonim(y):
Kwas 4H-tio[3,2-b]pirolo-5-karboksylowy, inhibitor D-AAO, związek 8
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.19
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
5% NaOH: 25 mg/mL
DMSO: 80 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C7H5NO2S/c9-7(10)5-3-6-4(8-5)1-2-11-6/h1-3,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek tienopirolu, który silnie hamuje aktywność komórkową transfekowanej oksydazy D-aminokwasowej (DAO/DAAO/DAMOX/OXDA) w komórkach CHO (IC50 przeciwko ludzkiej i szczurzej DAO = odpowiednio 145 i 114 nM), jednocześnie nie wykazując aktywności wobec oksydazy D-asparaginianowej (DDO; IC50 >5 µM), enzymów P450 CYP3A4/2D6/3C9 (IC50 >10 µM) oraz panelu ponad 150 innych enzymów, receptorów i kanałów jonowych. Chociaż wykazano, że leczenie in vivo związkiem 8 (200 mg/kg, i.p.) skutecznie hamuje aktywność DAO w mózgu i nerkach szczurów (odpowiednio o 96% i 80%), wynikający z tego wzrost stężenia D-seryny w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym wydaje się być dalece niewystarczający do uzyskania odpowiednich efektów przeciwpsychotycznych i poprawiających funkcje poznawcze.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Rekonstytucja
Niestabilny w roztworze; odtworzyć tuż przed użyciem.
Inne uwagi
Smith, S.M., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.328, 921.
Sparey, T., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem. Lett.18, 3386.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3