Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2[o][nH][c](c2cc1)=O
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-9-7(5)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
SJAPSPJRTQCDNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzizoksazolonu, który silnie hamuje aktywność oksydazy D-aminokwasowej (DAO/DAAO/DAMOX/OXDA) (IC50 = 90 i 150/188 nM odpowiednio wobec DAO rdzenia kręgowego szczura i nerki świni) w sposób odwracalny i kompetycyjny wobec D-seryny(Ki = 100 nM). Po jednoczesnym podaniu, CBIO (30 mg/kg, p.o.) znacznie wydłuża okres półtrwania doustnie podanej D-seryny (30 mg/kg) w osoczu, co skutkuje zwiększonym poziomem D-seryny w mózgu szczura (60% vs. 25% powyżej poziomu podstawowego, odpowiednio z CBIO i bez CBIO). Bezpośrednie dokanałowe/rdzeniowe wstrzyknięcie CBIO przed (ED50 = 60 ng) lub po (ED50 = 170 ng) podskórnym wstrzyknięciu formaliny (50 µl 5% roztworu) znacznie łagodzi wywołany formaliną toniczny ból późnej fazy (Emax = 67%), ale nie wczesną fazę ostrej nocycepcji u szczurów in vivo.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Zaleca się przygotowanie roztworu podstawowego do użycia przez 6 miesięcy za każdym razem i przechowywanie nieprzetworzonego materiału w postaci stałej, chronionego przed wilgocią i najlepiej w gazie obojętnym, w celu uzyskania najlepszej długoterminowej stabilności podczas przechowywania.
Other Notes
Gong, N., et al. 2011. J. Pharmacol. Exp. Ther.336, 282.
Ferraris, D., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 3357.
Ferraris, D., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 3357.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?