Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł 1938,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-564-0
MDL number:
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
L-amino acid oxidase is used to convert L-amino acids to their corresponding α-keto acids. Product A5147 is from Crotalus atrox. L-amino acid oxidase, from Sigma, has been used in leucine aminopeptidase (LAP) activity assays [1].
Biochem/physiol Actions
L-amino acid oxidase is involved in various metabolic pathways such as alanine and aspartate metabolism, methionine metabolism, valine, leucine and isoleucine degradation, tyrosine metabolism, phenylalanine metabolism, tryptophan metabolism, phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis, and alkaloid biosynthesis [2].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form dried venom | form crude dried venom | form powder | form aqueous suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Type VI | type Type IV | type Type I (dried venom) | type Type IV |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?