Kluczowe dokumenty
1.33011
Supelco
Roztwór wzorcowy chlorku
traceable to SRM from NIST 2.50 mg/l Clˉ in H₂O
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
Poziom jakości
Formularz
liquid
specyficzne anality
chloride
metody
photometry: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Czysta woda pitna jest niezbędna do produkcji żywności i napojów. Niniejszy artykuł zawiera przegląd chemicznych i mikrobiologicznych testów wody pitnej pod kątem jakości i bezpieczeństwa.