Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
Informacje o tej pozycji
417,00 zł
Quality Segment
form
solution
specific analyte(s)
chloride
technique(s)
photometry: suitable
pH
4.7 ( in H2O)
density
1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
food testing
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description traceable to SRM from NIST 50 mg/l Clˉ in H2O | description traceable to SRM from NIST 250 mg/l Clˉ in H2O |
| form solution | form solution |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| pH 4.7 ( in H2O) | pH 4.7 ( in H2O) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chloride |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy chlorku
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?