129935
Actinomycin D, 7-Amino-
7-Aminoactinomycin D, like its parent molecule, actinomycin D, is a DNA intercalator and has antibacterial properties. Exhibits growth-inhibitory activity against certain leukemias and sarcomas.
Synonim(y):
Actinomycin D, 7-Amino-, 7-AAD, 7-Amino-AMD, 7-Aminoactinomycin C₁, 7-Aminodactinomycin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥85% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
red-purple
moc wejściowa
sample type intact cells
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
Klucz InChI
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
leukemias and sarcomas
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Berg, R.J., et al. 1993. Carcinogenesis14, 103.
Chen, F.M. 1992. Biochemistry31, 6223.
Schmid, I., et al. 1992. Cytometry13, 204.
Toba, K., et al. 1992. Cytometry13, 60.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3