Merck
1.19613
Superspher® 100 RP-18 (4 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonim(y):
TM=["Superspher"] Sorbent C18 do HPLC
Wybierz wielkość
10 G
8140,00 zł
8140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Superspher® 100 RP-18,
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.196431.161771.16855
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
5 μm
particle size
4 μm
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
pore size
100 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
Application
  • Oznaczanie retinolu i estrów retinylu w ludzkim osoczu: W badaniu wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową z automatycznym przełączaniem kolumn i detekcją ultrafioletową, podkreślając użyteczność kolumny Superspher 100 RP-18 HPLC w czułych analizach biochemicznych (Hartmann et al., 2001).
  • Enancjoselektywny test glukuronidacji ketoprofenu: Badanie to podkreśla możliwości kolumny w badaniach farmakokinetycznych, wykorzystując HPLC do analizy chiralnych leków przeciwzapalnych i ich metabolitów w mikrosomach wątroby (Chakir et al., 1994).
  • Szybki test chromatografii cieczowej glutationu w hodowanych komórkach: Wykorzystując kolumnę Superspher 100 RP-18, badania te koncentrowały się na szybkim i skutecznym oznaczaniu ilościowym glutationu, demonstrując wszechstronność kolumny w biomedycynie (Leroy et al., 1993).
  • Test acetylotransferazy chloramfenikolu za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej: To zastosowanie stanowi kolejny przykład możliwości adaptacji Superspher® 100 RP-18 w biotechnologii, oferując precyzyjne techniki pomiarowe do badań aktywności enzymatycznej (Burzio i in., 1988).
Analysis Note
Application test: passes test
Pressure: 50 - 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 105000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): 4.0 - 5.5
separation factor (Acetophenone/Phenol, selectivity test): 1.90 - 2.15
separation factor (Acetophenone/Cinnamic acid, selectivity test): 1.20 - 1.37
separation factor (1-Naphtol/Phenol, selectivity test): 3.80 - 4.30
capacity factor (Toluene): 17.0 - 22.0
General description
Superspher® RP-18 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carriers with C-18 reversed phase properties. They are well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This high performance silica carrier with a particle size of 4µm yields an excellent pressure/separation performance ratio.
Legal Information
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c