Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12N2O4ClNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
InChI key
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TOP2B(7155)
Biochem/physiol Actions
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?