1.16009
Superspher® Si 60 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Polecane produkty
product name
Superspher® Si 60 LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Superspher®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 95000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0,8 - 1,4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 1,0 - 3,0
Raw material:
Informacje prawne