Kluczowe dokumenty
1.51911
Supelco
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
9579 STAR SI (5µm) 9929 RT 250-4.6
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
Parametry
400 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
>9579 STAR Kolumny HPLC z osłoną Si, 5 µm zapewniają najwyższą wydajność rozdzielania w chromatografii w fazie normalnej związków o niskiej masie cząsteczkowej rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych.9579 STAR Si, 5 µm 9929 RT 250-4.6 jest gotową do użycia kolumną ze stali nierdzewnej, odpowiednią do podłączenia do dowolnego systemu HPLC. Zalecaną kolumną ochronną jest 9579 STAR Si (5 µm) LiChroCART 4-4 numer części 1.50249.0001. Do bezpośredniego połączenia z kolumnami 9929 RT można użyć uchwytu kolumny wstępnej dla wkładów 4-4 LiChroCART, numer części 1.51487.0001. Kolumna o wymiarach 250 mm długości x 4,6 mm średnicy wewnętrznej jest optymalnym wyborem do separacji HPLC złożonych próbek, umożliwiając znaczną oszczędność rozpuszczalnika i lepszą czułość. Dowiedz się więcej o Kolumny HPLC i UHPLC 9579 STAR Dowiedz się więcej o ofercie kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Zastosowanie
Przeznaczony do oddzielania aflatoksyn, karotenoidów, olejów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, lipidów i kwasów tłuszczowych.
Cechy i korzyści
  • Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
  • Wysoka wydajność separacji
  • Powtarzalne wyniki z serii na serię i z partii na partię
  • Możliwość stosowania z fazą normalną lub HILIC (wymaga przepłukania do fazy ruchomej HILIC)
  • Dobra przydatność do zastosowań LC-MS
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany