Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4290,00 zł
Nazwa produktu
LiChrospher® Si-60 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Quality Segment
agency
suitable for USP L3
manufacturer/tradename
LiChrospher®
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
650 m2/g
matrix
silica gel
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix active group Si, silica phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C8 (RP8), C8 (octyl) phase |
| L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | L × I.D. 15 cm × 3.2 mm | L × I.D. 15 cm × 4.6 mm | L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |
| pore size 60 Å | pore size 100 Å | pore size 100 Å | pore size 100 Å |
| matrix silica gel | matrix octadecyl, silica particle platform | matrix octadecyl, silica particle platform | matrix octyl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® Si-60 HPLC Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?