Przejdź do
1.15635
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wymiennik jonowy Amberlyst® 15, suitable for ion chromatography
form
resin
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (strongly acidic)
matrix
PS-DVB
matrix active group
SCX
particle size
355-1180 μm
separation technique
mixed mode
storage temp.
15-25°C
General description
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Analysis Note
Description: beige to grey-brown spherules
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Particle size (0.355 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Legal Information
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.159591.151651.15965
matrix
PS-DVB
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
(strongly acidic H+form and strongly basic OH- form), PS-DVB
matrix
PS-DVB, mixed-bed
separation technique
mixed mode
separation technique
reversed phase
separation technique
mixed mode
separation technique
mixed mode
matrix active group
SCX
matrix active group
Carboxymethyl
matrix active group
-
matrix active group
-
particle size
355-1180 μm
particle size
300-1180 μm
particle size
355-1180 μm
particle size
300-1180 μm
technique(s)
HPLC: suitable, ion chromatography: suitable (strongly acidic), LPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (weakly basic)
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (strongly acid H+ form and strongly basic OH_ form)
form
resin
form
beads
form
resin
form
resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3