Kluczowe dokumenty
1.12321
Sigma-Aldrich
Samarium(III) oxide
99+
Synonim(y):
Samarium(III) oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O3Sm2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Numer indeksu EC:
235-043-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.0 (25 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
2325 °C
gęstość
8.347 g/cm3
gęstość nasypowa
850 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Sm+3].[Sm+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sm/q3*-2;2*+3
Klucz InChI
FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Loss on ignition: ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2