Kluczowe dokumenty
1.11732
Sigma-Aldrich
Trypan blue (C.I. 23850)
for microscopy
Synonim(y):
Trypan Blue, Benzamine blue, Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid tetrasodium salt, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Direct blue 14
About This Item
Wzór liniowy:
C34H24N6O14S4Na4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
960.81
Numer w indeksie barw:
23850
Beilstein:
4360496
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
Numer indeksu EC:
200-786-7
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
10 g/L
gęstość nasypowa
800 kg/m3
εmax
650-820 at 590-600 nm in water at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Klucz InChI
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Trypan blue (C.I. 23850) for microscopy, is a dry dye for the preparation of a color staining solution, staining histological sample material of human origin, e.g. trichrome staining in collagenous connective tissue.
The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining.
Komentarz do analizy
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 80 %
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 590 - 600 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 650 - 820
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
Suitability for microscopy: passes test
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.