Kluczowe dokumenty
1.09609
Supelco
n-Tridecane
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
n-Tridecane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Numer indeksu EC:
211-093-4
ciśnienie pary
<0.5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. samozapłonu
>204 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
0.6-6.5 % (v/v)
metody
gas chromatography (GC): suitable
tw
235 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
temp. przejścia
flash point 79 °C
gęstość
0.757 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.3 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup