Merck
338443
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
reagent grade
Synonim(y):
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Wzór liniowy:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.55
klasa czystości
reagent grade
Postać
liquid
skład
Na2O, ~10.6%
SiO2, ~26.5%
stężenie
12.0-13.0% Si (gravimetric)
13.4-14.4% NaOH (titration by HCl, titration)
metody
ion chromatography: suitable
gęstość
1.39 g/mL at 25 °C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Employed in preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption and catalysis.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang Lyu et al.
Food chemistry, 289, 369-376 (2019-04-09)
The effects of postharvest treatment with sodium silicate (Si) (100 mM) on mitochondrial ROS production and energy metabolism of the muskmelon fruits (cv. Yujinxiang) on development of defense responses to Trichothecium roseum were studied. Si treatment decreased decay severity of inoculated
A. M. Healey et al.
Inorganic chemistry, 38(3), 455-458 (2001-10-25)
The structure of NaZnSiO(3)OH, synthesized hydrothermally by reaction of Na(2)ZnSiO(4) and NaOH, has been determined from single-crystal X-ray and powder neutron diffraction data (orthorhombic, space group P2(1)2(1)2(1,) a = 7.6872(2) Å, b = 9.3899(2) Å, c = 5.155(1) Å, Z