Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (T)
form
beads
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
InChI key
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a silicate electrolyte in plasma electrolytic oxidation (PEO) coating.
- For the synthesis of sintered mullite ceramics (3Al2O3·2SiO2) by the co-precipitation method.
- As a source of silica for the synthesis of silica-zirconia composites for the chromatographic applications.
- For the synthesis of photo-Fenton catalyst, nontronite, for the degradation of Rhodamine B.
- As a starting material for the synthesis of zeolite NaA layers on α-Al2O3 supports.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (T) | description 99.999% trace metals basis | description ACS reagent, ≥98% | description ≥98.0% |
| form beads | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95.0% (T) | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥98%, 98.0-102.0% | assay ≥98.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10213-79-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?