Kluczowe dokumenty
1.05467
Millipore
Agar selektywny dla grzybów chorobotwórczych
for the isolation of pathogenic fungi (contains Cycloheximide)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder (dehydrated (DCM))
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.0 (25 °C, 33 g/L in H2O)
rozpuszczalność
33 g/L
gęstość nasypowa
670 kg/m3
Zastosowanie
clinical
microbiology
przydatność
molds
Opis ogólny
do izolacji grzybów chorobotwórczych (zawiera cykloheksymid)
Komentarz do analizy
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)żółtawo-brązowyWartość pH (25 °C)6.7 - 7.1Wzrost (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748)dobry do bardzo dobregoWzrost (Trichophyton rubrum ATCC 28188)od dobrego do dobregoWzrost (Microsporum gallinae ATCC 12108)od dobrego do dobregoWzrost (Trichophyton ajelloi ATCC 28454)prawidłowy do dobregoWzrost (Microsporum canis ATCC 36299)dobry do bardzo dobregoWzrost (Geotrichum candidum DSM 1240)dobry do bardzo dobregoWzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054))dobry do bardzo dobregoWzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053))brak do słabegoWzrost (Penicillium commune ATCC 10428)brak do słabegoWzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))brakInkubacja: 7 dni; 28 °C, warunki tlenowe.