Poziom jakości
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
295-296 °C
rozpuszczalność
300 g/L
gęstość nasypowa
710 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Brc1c2[o][c]3[c](c(c2cc([c]1=O)Br)c4c(cccc4)C(=O)[O-])=CC(=C(C=3Br)[O-])Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λ max (woda): 515 - 518 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; woda): 1200 - 1400
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 8 %
Przydatność do mikroskopii: przechodzi test
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup