Key Documents
1.04119
Osmium(VIII) oxide
for microscopy
Synonim(y):
Osmium(VIII) oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O4Os
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
ciśnienie pary
10 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
siła działania
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
kolor
yellow
pH
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
tw
130 °C/1013 hPa
mp
40 °C (decomposition)
rozpuszczalność
65 g/L
gęstość
4.91 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1500 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/4O.Os
Klucz InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Osmium tetroxide for microscopy can be used to visualize unsaturated lipids. A part of the lipids is immediately blackened by the influence of osmic acid solution. The immediate black coloration results from the -C=C- double bond of the unsaturated fatty acid. The fatty acids that are made brownish at first can be blackened by treatment with 60-70% alcohol. For electron microscopy or semithin sectioning the glutardialdehyde-fixed specimens are post-fixed with osmium(VIII) oxide. Lipid inclusions appear black on a yellow to brown background.
Zastosowanie
for microscopy
Komentarz do analizy
Identity (Raman-spectrum): conforms
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1