Przejdź do
1.03164
Eriochrom cyjanina R (C.I. 43820)
metal indicator, for analysis, reagent for aluminum
Synonim(y):
Eriochrome cyanine R (C.I. 43820)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H15Na3O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
222-641-7
NACRES:
NB.21
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Eriochrom cyjanina R (C.I. 43820), for analysis (reagent for aluminium)
Quality Level
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤10% loss on drying, 110°C
pH
9.1 (24 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
420 g/L
bulk density
590 kg/m3
λmax
434-440 nm (buffer pH 7.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(c(c3)C(=O)O)O)C)c2cc(c(c(c2)C(=O)O)O)C
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.031681.031701.08462
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤10% loss on drying, 110°C
loss
≤10% loss on drying, 110°C
loss
≤7% loss on drying, 110°C
loss
≤7% loss on drying, 110°C
pH
9.1 (24 °C, 10 g/L in H2O)
pH
9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
420 g/L
solubility
20 g/L
solubility
50 g/L
solubility
500 g/L
bulk density
590 kg/m3
bulk density
540 kg/m3
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
600 kg/m3
λmax
434-440 nm (buffer pH 7.0)
λmax
634-644 nm (buffer pH 10.0)
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
λmax
489-491 nm (buffer pH 8.0)
Application
  • Determination of Food Oxalates Using Silica-Titania Xerogel Modified with Eriochrome CyanineR.: Badanie to bada nowatorską metodę oznaczania stężenia szczawianów w żywności przy użyciu Eriochrome Cyanine R, podkreślając potencjał barwnika w zwiększaniu czułości i specyficzności analitycznej (Morosanova et al., 2018).
  • Opracowanie metody mikroekstrakcji dyspersyjnej ciecz-ciecz w połączeniu ze spektrofotometrią UV-Visible do oznaczania śladowych ilości glinu(III) w wodzie, ściekach, żywności, próbkach biologicznych i farmaceutycznych...: Niniejsze badanie demonstruje nową metodę wykorzystującą Eriochrome Cyanine R do śledzenia poziomów aluminium w różnych próbkach, pokazując jej użyteczność w analizach chemicznych związanych ze środowiskiem i zdrowiem (Birgani et al., 2017).
  • Bezpośrednie, czułe oznaczanie śladowych ilości rozpuszczonego żelaza żelazowego w wodzie naturalnej za pomocą spektrometrii zmian współczynnika absorpcji światła...: Chociaż artykuł ten nie wspomina bezpośrednio o Eriochrome Cyanine R, koncentruje się na powiązanych technikach spektrometrycznych, które można dostosować do barwników takich jak Eriochrome Cyanine R w celu wykrywania żelaza w naturalnych źródłach wody (Gao et al., 2005).
  • Oznaczanie wanadu metodą spektrofotometrii w fazie stałej po jego wstępnym zatężeniu w postaci kompleksu Eriochrome Cyanine R na wymienniku typu dekstranowego: Badania te wprowadzają metodę oznaczania wanadu przy użyciu Eriochrome Cyanine R, podkreślając rolę tego barwnika we wstępnym zatężaniu i ilościowym oznaczaniu wanadu w złożonych matrycach (Boudra et al., 1995).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 7.0): 434 - 440 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,02 g/l; bufor pH 7,0; kal. na wysuszonej substancji): 130 - 230
Straty podczas suszenia (110 °C): ≤ 10%.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103164002504022536040363