Kluczowe dokumenty
1.08462
Supelco
Uranine AP (C.I. 45350)
concentrated for the examination of subterranean waters
Synonim(y):
Uranine AP (C.I. 45350)
Wybierz wielkość
100 G
300,00 zł
1 KG
2140,00 zł
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
300,00 zł
1 KG
2140,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171501
Numer indeksu EC:
208-253-0
NACRES:
NA.21
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
metody
titration: suitable
strata
≤7% loss on drying, 110°C
kolor
red-brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
rozpuszczalność
500 g/L
gęstość nasypowa
600 kg/m3
λmaks.
489-491 nm (buffer pH 8.0)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Reddish-brown powder, eventually with granular and bright parts.
Absorption maximum λmax. (buffer pH 8.0): 489 - 491 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 8.0; calc. on dried substance): ≥ 1800
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup