Kluczowe dokumenty
1.03059
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
GR for analysis (reagent for silver)
Synonim(y):
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
208-625-2
NACRES:
NA.05
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Postać
solid
mp
275-280 °C (decomposes)
gęstość nasypowa
225 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7-
Klucz InChI
JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
Komentarz do analizy
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Substance insoluble in Aceton: passes test
Suitability for silver determination: passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3