Przejdź do
39090
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
for TLC derivatization, ≥98.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.37
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-625-2
Beilstein/REAXYS Number:
189065
MDL number:
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (S), ≥98.0%
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
mp
285-288 °C (lit.)
solubility
dioxane: 0.1 g/10 mL (hot)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
InChI key
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
Application
for the detection of Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloids, antipyrin, indican, sulfonamide, urobilinogen
Other Notes
Reagent for the determination of silver, palladium and mercury ; Determination of gold; Used in the photometric determination of autoradiograms[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1515660714A1394
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
dioxane: 0.1 g/10 mL (hot)
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble
assay
≥98.0% (S)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
285-288 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
5 (4-dimethylaminobenzylidene) rhodanine as a reagent for the spectrophotometric determination of copper and manganese.
Ojeka, E. O., and J. F. Iyun
Global Journal of Pure and Applied Sciences, 10.4, 577-583 (2004)
G.H. Ayres et al.
Analytica Chimica Acta, 24, 241-241 (1961)
G. Jangg
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 183, 255-255 (1961)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
39090-10G04061831972993