1.02374
Sodium hydrogen carbonate
special grade, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Sodium bicarbonate
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
Postać
solid
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
rozpuszczalność
96 g/L
gęstość
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1