Kluczowe dokumenty
1.00400
Supelco
Molybdic acid
about 85% MoO3, containing ammonium molybdate, EMPLURA®
Synonim(y):
Molybdic acid about 85% MoO3
Wybierz wielkość
1 KG
2290,00 zł
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
2290,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Numer indeksu EC:
231-970-5
NACRES:
NA.21
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Molybdic acid about 85% MoO3, (containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥85% (precipitation titration)
Formularz
solid
siła działania
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
300 °C
rozpuszczalność
water: insoluble at 20 °C
gęstość
3.1 g/cm3
gęstość nasypowa
980 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Mo](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
(containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Komentarz do analizy
Assay (precipitative titration)≥ 85 %Chloride (Cl)≤ 0.01 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.02 %Fe (Iron)≤ 0.005 %NH₄ (Ammonium)about 6
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3