09-822
Anti-KLF5 (Krüppel-like factor 5) Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
BTE-binding protein 2, Basic transcription element-binding protein 2, Colon krueppel-like factor, GC box binding protein 2, GC-box-binding protein 2, Intestinal-enriched krueppel-like factor, Kruppel-like factor 5, Kruppel-like factor 5 (intestinal), Tra
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF5(688)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A representative lot was used by an independent laboratory in ChIP. (Ng Huck Hui, Genome Institute of Singapore)
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Krüppel-like factor 5 on 10 µg of mouse embryonic stem cell chromatin extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
Mouse embryonic stem cell chromatin extract
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1