Kluczowe dokumenty
07-369-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko dimetylowi histonu H3 (Lys36)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Histon H3.1t, H3/t/ H3t/ H3/g
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
metody
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Lys36)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi w pobliżu N-końca ludzkiego dimetylowego histonu H3 metylowanego w Lys36.
Zastosowanie
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło dimetylowy histon H3 (Lys36), ale nie niezmetylowany histon H3 lub inne peptydy odpowiadające zmodyfikowanym histonom.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia imunoprecypitowała dimetylowy histon H3 (Lys36) w lizacie komórek HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Przeciwciało przeciwko dimetylowi histonu H3 (Lys36) jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko histonowi H3 i zostało przetestowane w Western Blotting, Dot Blot i Chromatin IP (ChIP).
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected dimethyl Histone H3 (Lys36) in 10 µg HeLa acid extract and demonstrated a loss of signal in 0.5 µg of unmethylated recombinant Histone H3.
Opis wartości docelowych
~17 kDa obserwowane
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Broad-spectrum fungal resistance in sorghum is conferred through the complex regulation of an immune receptor gene embedded in a natural antisense transcript.
Lee, et al.
Plant Cell, 34, 1641-1665 (2022)
Sanghun Lee et al.
The Plant cell, 28(7), 1640-1661 (2016-06-30)
Posttranslational modification of histones modulates gene expression affecting diverse biological functions. We showed that the Arabidopsis thaliana histone methyl transferases SET DOMAIN GROUP8 (SDG8) and SDG25 regulate pep1-, flg22-, and effector-triggered immunity as well as systemic acquired resistance. Genome-wide basal