07-1520
Anti-phospho-Grb10 (Ser501/Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
growth factor receptor-bound protein 10, OTTHUMP00000197988, OTTHUMP00000197989, OTTHUMP00000197990, OTTHUMP00000197991, OTTHUMP00000197992, OTTHUMP00000197993, OTTHUMP00000197994, GRB10 adapter protein, GRB10 adaptor protein, maternally expressed gene 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, pig
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer501/pSer503)
informacje o genach
human ... GRB10(2887)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Metabolism
Glucose/Glycogen Metabolism
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Grb10 in 10 µg of insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1