Przejdź do
1.01111
Reduktor (stal nierdzewna)
for 2" to S40 thread
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
817,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121815
817,50 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
fitting
for 2" to S40 thread
storage temp.
no temp limit
General description
Reduktor ten łączy nasze beczki i bębny z otworem G2 ze sprzętem z gwintem S40. Jest on wyposażony w gwint zewnętrzny G2 i gwint zewnętrzny S40.
od 2" do gwintu S40
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901922902090902694
fitting
for 2" to S40 thread
fitting
for S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread)
fitting
for 2" to 3/4" thread
fitting
for S40 to GL45
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reduktor (stal nierdzewna)