Przejdź do
SML2426
BIBN4096BS
≥95% (HPLC), CGRP receptor antagonist, powder
Synonim(y):
1-[3,5-Dibromo-N-[[4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]-D-tyrosyl-L-lysyl]-4-(4-pyridinyl)-piperazine, 1-[N2-[3,5-Dibromo-N-[[4-(3,4-dihydro-2(1H)-oxoquinazolin-3-yl)-1-piperidinyl]carbonyl]-D-tyrosyl]-L-lysyl]-4-(4-pyridinyl)-piperazine, BIBN 4096, BIBN 4096 BS, Olcegepant, [R-(R*,S*)]-N-[2-[ [5-Amino-1-[[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]carbonyl]pentyl]amino]-1-[ (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxoethyl]-4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-1-piperidinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H47Br2N9O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
869.65
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BIBN4096BS, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1)CC(NC(=O)N4CCC(CC4)N5Cc6c(cccc6)NC5=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccncc3)Br)O
InChI
1S/C38H47Br2N9O5/c39-29-21-25(22-30(40)34(29)50)23-33(45-37(53)48-15-10-28(11-16-48)49-24-26-5-1-2-6-31(26)44-38(49)54)35(51)43-32(7-3-4-12-41)36(52)47-19-17-46(18-20-47)27-8-13-42-14-9-27/h1-2,5-6,8-9,13-14,21-22,28,32-33,50H,3-4,7,10-12,15-20,23-24,41H2,(H,43,51)(H,44,54)(H,45,53)
InChI key
ITIXDWVDFFXNEG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIBN4096BS (Olcegepant) is a potent calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with higher affinity/potency toward human over rat & mouse receptor (human/rat Ki = 14.4 pM/3.4 nM by binding assay; human/mouse Kb = 8 pM//7.711 nM by cellular cAMP assay). BIBN4096BS inhibits facial blood flow by electrical stimulation of marmoset monkey trigeminal ganglion (IC50 = 3 μg/kg i.v.) without any intrinsic cardiovascular effects. Studies using anaesthetized rats reveals that BIBN4096BS antagonism against trigeminal nociceptive stimulation by capsaicin is limited to the spinal trigeminal nucleus, but not trigeminal ganglion. Also widely employed for in vivo studies in mice.
Potent calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with therapeutic efficacy against migraine in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1237SML1445SML2256
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)