Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
pig, rat, avian, rabbit, mouse, canine, human, reptile, feline
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC5A1(6523)
General description
Immunogen
Application
ELISA: 1:10 000 - 1:50 000 rozcieńczenie poprzedniej partii, przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego/basenik.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta na wielu lizatach. Patrz arkusz danych.
Sygnalizacja
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat komórek PC3
Western Blot Analysis:
1:500-1:2,000 dilution of this lot detected SGLT-1 on 10 μg of PC3 lysates.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity pig, rat, avian, rabbit, mouse, canine, human, reptile, feline | species reactivity - | species reactivity rat, guinea pig, mouse | species reactivity mouse, human, rat |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... SLC5A1(6523) | Gene Information human ... SLC2A1(6513) | Gene Information mouse ... Slc2A5(56485) | Gene Information human ... SLC2A9(56606) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-1417 | 04053252329852 |